3-Methoxythiophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10648.03
A10648.06
A10648.14
A10648.03EA
869
CZK
A10648.03
A10648.06
A10648.14
3-Methoxythiophenol ≥98%
3-Methoxythiophenol
Purity: 98%
CAS No.: 15570-12-4
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5865
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 225-227°
Beilstein Reference: 2041496
MDL No.: MFCD00004841
Vzorec:
C₇H₈OS Bod varu: 225…227 °C Hustota: 1,136 Bod vzplanutí: 96 °C (204 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004841 CAS číslo: 15570-12-4 EINECS: 239-617-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |