2-Methoxythiophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L09689.06
L09689.14
L09689.06EA
1530
CZK
L09689.06
L09689.14
2-Methoxythiophenol ≥97%
2-Methoxythiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 7217-59-6
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5918
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 225-228°
Beilstein Reference: 2042178
MDL No.: MFCD00004834
Vzorec:
C₇H₈OS Bod varu: 225…228 °C Hustota: 1,152 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004834 CAS číslo: 7217-59-6 EINECS: 230-605-7 UN: 3334 ADR: 9, |