Tisk…
3-Methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
328456-100G 328456-25G
SIAL328456-100GEA 3860 CZK
SIAL328456-100G SIAL328456-25G
3-Methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
3-Methoxyphenol
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124.14
Bod varu: 244
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1.131 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 124
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002267
CAS číslo: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III