Guajakol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
W253200-10KG-K
W253200-1KG-K
W253200-5KG-K
SIALW253200-10KG-KEA
20840
CZK
SIALW253200-10KG-K
SIALW253200-1KG-K
SIALW253200-5KG-K
Guajakol, Sigma-Aldrich®
Guajakol
Vzorec:
C₇H₈O₂ Bod varu: 205 °C (1013 hPa) Bod tání: 28…32 °C Hustota: 1,1534 g/cm³ (0 °C) Bod vzplanutí: 82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002185 CAS číslo: 90-05-1 EINECS: 201-964-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,04568 |