Tisk…
4-Ethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
258598-25G 258598-5G
SIAL258598-25GEA 1790 CZK
SIAL258598-25G SIAL258598-5G
4-Ethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
4-Ethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: 63…64 °C
MDL Number: MFCD00002334
CAS číslo: 622-62-8
EINECS: 210-748-1