Tisk…
2-Ethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
250910-100G 250910-500G
SIAL250910-100GEA 1880 CZK
SIAL250910-100G SIAL250910-500G
2-Ethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Bod varu: 214…216 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28…29 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002187
CAS číslo: 94-71-3
EINECS: 202-358-5