Tisk…
2-Fenoxyethanol, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
56753-1ML-F 56753-5ML-F
56753-1ML-FEA 972 CZK
56753-1ML-F 56753-5ML-F
2-Fenoxyethanol, Supelco®
2-Fenoxyethanol
Vzorec: C₆H₅OCH₂CH₂OH
MW: 138.17
Bod varu: 245
Bod tání: 13
Hustota: 1.1094 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 121 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002857
CAS číslo: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8718648391680628b2d3cf76f5cf26ffb77988ee&vid=3fd8b3273a938553dccb3f2ccd0836ca193f9c17&prid=web&clid=SAPDAM