Tisk…
2-Fenoxyethanol ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
A10786.0B A10786.0I A10786.30
A10786.0BEA 2050 CZK
A10786.0B A10786.0I A10786.30
2-Fenoxyethanol ≥94%
2-Fenoxyethanol
Vzorec: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Bod varu: 245 °C
Bod tání: 11…14 °C
Hustota: 1,102
Bod vzplanutí: 121 °C (249 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002857
CAS číslo: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 14,7257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM