Tisk…
2-Fenoxyethanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
130240010 130242500 130240025 130240051 130240250
ACRO130240010EA 2360 CZK
ACRO130240010 ACRO130242500 ACRO130240025 ACRO130240051 ACRO130240250
2-Fenoxyethanol 99%
2-Fenoxyethanol
Vzorec: C₆H₅OCH₂CH₂OH
MW: 138.17
Bod varu: 237 °C (760 mmHg)
Bod tání: 11…13 °C
Hustota: 1.1 g/cm³
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002857
CAS číslo: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
pH 9.5 to 11.0 (5% at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99 %
Iron (Fe) ≤0.001 %