Tisk…
Anizol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W209708-10KG-K W209708-1KG-K W209708-SAMPLE
SIALW209708-10KG-KEA 14060 CZK
SIALW209708-10KG-K SIALW209708-1KG-K SIALW209708-SAMPLE
Anizol, Sigma-Aldrich®
Anizol
Vzorec: C₇H₈O
MW: 108.14
Bod varu: 154
Bod tání: –37 °C
Hustota: 0.9961 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 44
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008354
CAS číslo: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM