Tisk…
Anizol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
296295-100ML 296295-1L 296295-2L
SIAL296295-100MLEA 3410 CZK
SIAL296295-100ML SIAL296295-1L SIAL296295-2L
Anizol, Sigma-Aldrich®
Anisole
Vzorec: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 154 °C (1013 hPa)
Bod tání: –37 °C
Hustota: 0,9961 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008354
CAS číslo: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM