Tisk…
Fenetol 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
221491000 221492500 221495000 221490025
ACRO221491000EA 747 CZK
ACRO221491000 ACRO221492500 ACRO221495000 ACRO221490025
Fenetol 98+%
Fenetol
Vzorec: C₆H₅OC₂H₅
Bod varu: 169…170 °C (760 mmHg)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009090
CAS číslo: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07374
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %