Tisk…
Triphenylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T81604-100G T81604-25G
SIALT81604-100GEA 7280 CZK
SIALT81604-100G SIALT81604-25G
Triphenylamine, Sigma-Aldrich®
Triphenylamine
Vzorec: C₁₈H₁₅N
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123…128 °C
Hustota: 0,774 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003020
CAS číslo: 603-34-9
EINECS: 210-035-5