Tisk…
2,4-Dinitrobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,4-Dinitrobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
142956-25G 142956-5G
SIAL142956-25GEA 0 CZK
SIAL142956-25G SIAL142956-5G
2,4-Dinitrobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₆S
MW: 266,62 g/mol
Bod tání: 102 °C
MDL Number: MFCD00007431
CAS číslo: 1656-44-6
EINECS: 216-749-3
UN: 3261
ADR: 8,II