Tisk…
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
272248-100G 272248-25G 272248-5G
SIAL272248-100GEA 5950 CZK
SIAL272248-100G SIAL272248-25G SIAL272248-5G
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221.62
Bod varu: 350
Bod tání: 79
Hustota: 1.69
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007445
CAS číslo: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8 II