Tisk…
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
415850250 415851000 415850050
ACRO415850250EA 2070 CZK
ACRO415850250 ACRO415851000 ACRO415850050
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221.62
Bod varu: 143…144 °C (2hPa)
Bod tání: 75…80 °C
Hustota: 1.69
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007445
CAS číslo: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥94 %