Tisk…
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
415840250 415841000
ACRO415840250EA 2680 CZK
ACRO415840250 ACRO415841000
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClNO₄S
Bod tání: 60…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007435
CAS číslo: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 64 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20 °C, 589 nm) (C=1, methanol)