Tisk…
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
B21522.14 B21522.22
B21522.14EA 1250 CZK
B21522.14 B21522.22
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 1694-92-4 Molecular Formula: C6H4ClNO4S Formula Weight: 221.62 Melting Point: 64-69° Beilstein Reference: 521155 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007430
Vzorec: C₆H₄ClNO₄S
Bod tání: 64…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007430
CAS číslo: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
UN: 3261
ADR: 8,II