Tisk…
2-Nitroresorcinol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
416160100 416160250
ACRO416160100EA 2660 CZK
ACRO416160100 ACRO416160250
2-Nitroresorcinol 98%
2-Nitroresorcinol
Vzorec: C₆H₅NO₄
Bod varu: 232 °C (1013 hPa)
Bod tání: 80…84 °C
Hustota: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C)
MDL Number: MFCD00007124
CAS číslo: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Water ≤2 %
GC ≥97.5 %