Tisk…
3-Nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: m-Nitrophenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
163031-10G 163031-50G
SIAL163031-10GEA 1440 CZK
SIAL163031-10G SIAL163031-50G
3-Nitrophenol, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophenol
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Bod varu: 271 °C (1013 hPa)
Bod tání: 94…95 °C
Hustota: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007240
CAS číslo: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06652