Tisk…
2-Nitrofenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: o-Nitrophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
N19702-100G N19702-1KG N19702-500G N19702-5G
SIALN19702-100GEA 1840 CZK
SIALN19702-100G SIALN19702-1KG SIALN19702-500G SIALN19702-5G
2-Nitrofenol, Sigma-Aldrich®
2-Nitrofenol
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Bod varu: 214,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: 43…45 °C
Hustota: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011688
CAS číslo: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717