Tisk…
4-Nitroanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ100
103543-25G 103543-5G
SIAL103543-25GEA 2900 CZK
SIAL103543-25G SIAL103543-5G
4-Nitroanisole, Sigma-Aldrich®
4-Nitroanisole
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153.14
Bod varu: 260
Bod tání: 9.4
Hustota: 1.254 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007327
CAS číslo: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN: 3458
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06682