Tisk…
Difenylamin-4-sulfonát barnatý
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16197.06 A16197.14
A16197.06EA 1630 CZK
A16197.06 A16197.14
Difenylamin-4-sulfonát barnatý
Difenylamin-4-sulfonát barnatý
CAS No.: 6211-24-1 Molecular Formula: C24H20BaN2O6S2 Formula Weight: 633.90 Melting Point: 300° UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00007497
Vzorec: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007497
CAS číslo: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c37e55aa4075d4ea7537fbef23f9195faa03f14&vid=5a934374d2d4e697c6ecd2cd9828f06692feca01&prid=web&clid=SAPDAM