Tisk…
Difenylamin-4-sulfonát barnatý, pure indicator grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
401680050 401680100 401680500
ACRO401680050EA 1810 CZK
ACRO401680050 ACRO401680100 ACRO401680500
Difenylamin-4-sulfonát barnatý, pure indicator grade
Difenylamin-4-sulfonát barnatý
Vzorec: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007497
CAS číslo: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c37e55aa4075d4ea7537fbef23f9195faa03f14&vid=5a934374d2d4e697c6ecd2cd9828f06692feca01&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Sensitivity (as indicator) Passes test