Tisk…
Difenylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
112763-100G 112763-1KG
SIAL112763-100GEA 1850 CZK
SIAL112763-100G SIAL112763-1KG
Difenylamin, Sigma-Aldrich®
Difenylamin
Vzorec: (C₆H₅)₂NH
MW: 169,23 g/mol
Bod varu: 302 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53…54 °C
Hustota: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 153 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003014
CAS číslo: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM