Difenylamin ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
A18265.0E
A18265.22
A18265.36
A18265.0EEA
5430
CZK
A18265.0E
A18265.22
A18265.36
Difenylamin ≥98%
Difenylamin
Purity: 98+%
CAS No.: 122-39-4
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Flash Point: 152°(305°F)
Odour: Weak
Boiling Point: 302°
Beilstein Reference: 508755
Merck Reference: 14,3317
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003014
Vzorec:
(C₆H₅)₂NH MW: 169,23 g/mol Bod varu: 302 °C Bod tání: 52…55 °C Hustota: 1,16 Bod vzplanutí: 152 °C (305 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003014 CAS číslo: 122-39-4 EINECS: 204-539-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3317 |