N-Methyl-4-nitroaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15548.06
A15548.14
A15548.22
A15548.06EA
776
CZK
A15548.06
A15548.14
A15548.22
N-Methyl-4-nitroaniline ≥97%
N-Methyl-4-nitroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 100-15-2
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Odour: Characteristic
Melting Point: 147-154°
Beilstein Reference: 637920
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007305
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 Bod varu: 291 Bod tání: 147…154 °C Hustota: 1.201 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007305 CAS číslo: 100-15-2 EINECS: 202-823-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |