Tisk…

N-methylanilin, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

236233-10G 236233-50G
SIAL236233-10GEA 3080 CZK
SIAL236233-10G SIAL236233-50G
N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
N-methylanilin
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Bod varu: 196,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008283
CAS číslo: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06098

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR