Tisk…
2-Nitro-p-phenylenediamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23477.22 B23477.14 B23477.36
B23477.22EA 2300 CZK
B23477.22 B23477.14 B23477.36
2-Nitro-p-phenylenediamine 95%
2-Nitro-p-phenylenediamine
Purity: 95% CAS No.: 5307-14-2 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 134-137° MDL No.: MFCD00007903
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Bod tání: 134…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007903
CAS číslo: 5307-14-2
EINECS: 226-164-5