4-Nitro-o-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L04693.22
L04693.36
L04693.22EA
2430
CZK
L04693.22
L04693.36
4-Nitro-o-phenylenediamine 97%
4-Nitro-o-phenylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 99-56-9
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 199-203°
Beilstein Reference: 608106
Merck Reference: 14,6623
MDL No.: MFCD00007724
Vzorec:
C₆H₇N₃O₂ MW: 153,14 g/mol Bod tání: 199…203 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007724 CAS číslo: 99-56-9 EINECS: 202-766-3 Merck Index: 14,6623 |