Tisk…
4-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
148841000 148845000
ACRO148841000EA 2940 CZK
ACRO148841000 ACRO148845000
4-Nitro-o-phenylenediamine 98%
4-Nitro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Bod tání: 196…201 °C
MDL Number: MFCD00007724
CAS číslo: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Merck Index: 12,06720
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %