Tisk…
3-Nitro-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
N21308-1G N21308-5G
SIALN21308-1GEA 0 CZK
SIALN21308-1G SIALN21308-5G
3-Nitro-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Bod tání: 158…159 °C
MDL Number: MFCD00007722
CAS číslo: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5