Tisk…
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
330850010 330850050
ACRO330850010EA 1980 CZK
ACRO330850010 ACRO330850050
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
3-Nitro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Bod tání: 157…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007722
CAS číslo: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %