Tisk…
p-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Diaminobenzene, PPD, 1,4-Phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
P6001-100G P6001-1KG P6001-250G P6001-50G
SIALP6001-100GEA 2010 CZK
SIALP6001-100G SIALP6001-1KG SIALP6001-250G SIALP6001-50G
p-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
p-Fenylendiamin
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 267 °C (1013 hPa)
Bod tání: 139…141 °C
Hustota: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007901
CAS číslo: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07439