Tisk…
p-Fenylendiamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Diaminobenzene, PPD, 1,4-Phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07246.0005 8.07246.0250 8.07246.1000
8.07246.0005EA 683 CZK
8.07246.0005 8.07246.0250 8.07246.1000
p-Fenylendiamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
p-Fenylendiamin
Vzorec: C₆H₈N₂
Bod varu: 267 °C (1013 hPa)
Bod tání: 139…141 °C
Hustota: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007901
CAS číslo: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07439
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 47 g/l (25 °C)
Melting Point 139 - 141 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 267 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 156 °C
Density 1.135 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 567 °C