Tisk…
p-Fenylendiamin 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Diaminobenzene, PPD, 1,4-Phenylenediamine
130575000 130570050 130570025
ACRO130575000EA 5370 CZK
ACRO130575000 ACRO130570050 ACRO130570025
p-Fenylendiamin 99+%
p-Fenylendiamin
Vzorec: C₆H₈N₂
Bod varu: 267 °C (1013 hPa)
Bod tání: 139…141 °C
Hustota: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007901
CAS číslo: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07439
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey to brown to purple Powder or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered