Tisk…
m-Fenylendiamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: MPD, 1,3-Diaminobenzene, 1,3-Phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20991.0005 8.20991.1000
8.20991.0005EA 868 CZK
8.20991.0005 8.20991.1000
m-Fenylendiamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
m-Fenylendiamin
Vzorec: C₆H₈N₂
Bod varu: 282 °C (1013 hPa)
Bod tání: 63…64 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007799
CAS číslo: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07437
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 350 g/l (25 °C)
Melting Point 63 - 64 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 283 - 284 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (100 °C)
Flash Point 187 °C
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 560 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials