Tisk…
m-Fenylendiamin 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: MPD, 1,3-Diaminobenzene, 1,3-Phenylenediamine
130560010 130560250 130562500 130565000 130560050
ACRO130560010EA 3080 CZK
ACRO130560010 ACRO130560250 ACRO130562500 ACRO130565000 ACRO130560050
m-Fenylendiamin 99+%
m-Fenylendiamin
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 282…284 °C (760 mmHg)
Bod tání: 63…65 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007799
CAS číslo: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07437
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan to grey Flakes or pellets (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %