o-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,2-Phenylendiamine, 1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene, OPD
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9029-100G
P9029-50G
SIALP9029-100GEA
4320
CZK
SIALP9029-100G
SIALP9029-50G
o-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
o-Fenylendiamin
Vzorec:
C₆H₈N₂ Bod varu: 257 °C (1013 hPa) Bod tání: 103 °C Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007721 CAS číslo: 95-54-5 EINECS: 202-430-6 UN: 1673 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07438 |