Tisk…
o-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5412-100TAB P5412-50TAB
SIALP5412-100TABEA 14810 CZK
SIALP5412-100TAB SIALP5412-50TAB
o-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
o-Fenylendiamin
Vzorec: C₆H₈N₂
Bod varu: 257 °C (1013 hPa)
Bod tání: 103 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007721
CAS číslo: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07438