Tisk…
o-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Phenylendiamine, 1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene, OPD
M-Clarity™ quality level = MQ200
P23938-500G P23938-5G P23938-100G
SIALP23938-500GEA 5440 CZK
SIALP23938-500G SIALP23938-5G SIALP23938-100G
o-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
o-Fenylendiamin
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 257 °C (1013 hPa)
Bod tání: 103 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007721
CAS číslo: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07438