Tisk…

Kyselina sulfanilová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Aniline-4-sulphonic acid, 4-Aminobenzenesulphonic acid

86090-100G 86090-500G 86090-5G
SIAL86090-100GEA 1960 CZK
SIAL86090-100G SIAL86090-500G SIAL86090-5G
Kyselina sulfanilová, Sigma-Aldrich®
Kyselina sulfanilová
Vzorec: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Bod varu: 363 °C (1013 hPa)
Bod tání: 279 °C
Hustota: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007886
CAS číslo: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR