Kyselina sulfanilová 98.0-102.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Aniline-4-sulphonic acid, 4-Aminobenzenesulphonic acid
41540.18
41540.30
41540.18EA
1240
CZK
41540.18
41540.30
Kyselina sulfanilová 98.0-102.0% ACS
Kyselina sulfanilová
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 121-57-3
Molecular Formula: C6H7NO3S
Formula Weight: 173.19
Physical Form: Powder
Melting Point: ca 365°
Beilstein Reference: 908765
Merck Reference: 14,8926
MDL No.: MFCD00007886
Reagent for chromatographic detection of histidine
Vzorec:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Bod varu: 363 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼365 °C Hustota: 1,485 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007886 CAS číslo: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Merck Index: 14,8926 |