Tisk…
Kyselina sulfanilová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Aniline-4-sulphonic acid, 4-Aminobenzenesulphonic acid
150710010 150711000 150710025 150710100
ACRO150710010EA 3350 CZK
ACRO150710010 ACRO150711000 ACRO150710025 ACRO150710100
Kyselina sulfanilová 99%
Kyselina sulfanilová
Vzorec: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Bod varu: 363 °C (1013 hPa)
Bod tání: 365 °C
Hustota: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007886
CAS číslo: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige to blue-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %