Sulfanilamid
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
ICRS0421
ICRS0422
PROOICRS0421EA
7410
CZK
PROOICRS0421
PROOICRS0422
Sulfanilamid
Sulfanilamid
Vzorec:
H₂NC₆H₄SO₂NH₂ Bod varu: 401 °C (1013 hPa) Bod tání: 163…167 °C Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007939 CAS číslo: 63-74-1 EINECS: 200-563-4 Merck Index: 13,09010 |