Sulfanilamid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Aminobenzenesulphonamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
33626-100G
33626-6X100G
SIAL33626-100GEA
4350
CZK
SIAL33626-100G
SIAL33626-6X100G
Sulfanilamid, Sigma-Aldrich®
Sulfanilamid
Vzorec:
H₂NC₆H₄SO₂NH₂ MW: 172,21 g/mol Bod varu: 401 °C (1013 hPa) Bod tání: 163…167 °C Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007939 CAS číslo: 63-74-1 EINECS: 200-563-4 Merck Index: 13,09010 |