4-Aminothiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
422967-5G
422967-25G
SIAL422967-5GEA
2020
CZK
SIAL422967-5G
SIAL422967-25G
4-Aminothiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Aminothiophenol
Vzorec:
C₆H₇NS Bod varu: 262 °C (1013 hPa) Bod tání: 40…44 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007880 CAS číslo: 1193-02-8 EINECS: 214-763-4 UN: 3263 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...