3-Aminothiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
143480-25G
143480-5G
SIAL143480-25GEA
9750
CZK
SIAL143480-25G
SIAL143480-5G
3-Aminothiophenol, Sigma-Aldrich®
3-Aminothiophenol
Vzorec:
C₆H₇NS Bod varu: 110…112 °C (1 mmHg) Hustota: 1,1859 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00007791 CAS číslo: 22948-02-3 EINECS: 245-344-4 UN: 3267 ADR: 8,III |