Tisk…
2-Aminothiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
274240-100G 274240-25G
SIAL274240-100GEA 5590 CZK
SIAL274240-100G SIAL274240-25G
2-Aminothiophenol, Sigma-Aldrich®
2-Aminothiophenol
Vzorec: C₆H₇NS
Bod varu: 234 °C (1013 hPa)
Bod tání: 26 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007702
CAS číslo: 137-07-5
EINECS: 205-277-3
UN: 3267
ADR: 8,III