2-Aminothiophenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A18952.14
A18952.22
A18952.36
A18952.14EA
1040
CZK
A18952.14
A18952.22
A18952.36
2-Aminothiophenol 98%
2-Aminothiophenol
Purity: 98%
CAS No.: 137-07-5
Molecular Formula: C6H7NS
Formula Weight: 125.19
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.6420
Odour: Stench
Melting Point: 18-23°
Boiling Point: 234°
Beilstein Reference: 606076
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00007702
Vzorec:
C₆H₇NS Bod varu: 234 °C Bod tání: 18…23 °C Hustota: 1,170 Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007702 CAS číslo: 137-07-5 EINECS: 205-277-3 UN: 3267 ADR: 8,III |